Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit, bacteria
Isolement d’ARN de haute qualité des bactéries
Marque:  Invitrogen™ AM1925
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : CAS : 108-95-2 Poids : 0.68000kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II
Code produit. 10565265
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le kit RiboPure-Bacteria Invitrogen fournit une méthode basée sur colonne robuste et rapide pour isoler l’ARN de haute qualité des bactéries. L’ARN total peut être isolé des échantillons de bactéries Gram positif les plus difficiles grâce au protocole complet du kit qui utilise des billes de zircone pour perturber complètement les parois cellulaires bactériennes. Le protocole du kit RiboPure-Bacteria se charge également d’éliminer le besoin de traitements agressifs ou de digestion enzymatique qui peuvent modifier le profil d’expression génétique.
Procédure complète et pratique de purification de colonnes Le kit RiboPure-Bacteria purifie l’ARN total provenant d’un large éventail d’espèces bactériennes et a été largement testé avec E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Campylobacter fetus et Rhodobacter sphaeroides.
Méthode rationalisée et efficace pour l’extraction d’ARN bactérien Le protocole du kit commence par une perturbation complète de la paroi cellulaire à l’aide de microbilles de zircone, suivie d’une extraction organique du lysat et d’une purification d’ARN sur une colonne de silice pratique. En environ une heure, l’ARN est de qualité exceptionnelle et peut être isolé à partir de cellules bactériennes traitées à la solution RNAlater, fraîches ou instantanément congelées. Afin d’assurer l’élimination complète de l’ADN génomique, une étape facultative d’élimination de l’ADN prenant environ 30 minutes supplémentaires peut être incorporée. Lorsque le kit RiboPure-Bacteria est utilisé en amont du kit d’enrichissement en ARNm bactérien MICROBExpress, la sensibilité des expériences de séquençage d’ARNm ou des analyses de puces peut être considérablement augmentée.
L’ARN purifié peut être utilisé dans toutes sortes d’applications et de produits en aval : L’ARN purifié à l’aide du kit RiboPure-Bacteria Invitrogen convient à des applications en aval, notamment le séquençage de l’ARN, l’analyse de microarray, la PCR en temps réel (qPCR), la qPCR de transcription inverse (RT-qPCR), le transfert de Northern et la création de bibliothèques d’ADNc.
  • Obtenez de l’ARN bactérien purifié adapté à presque toutes les applications en aval
  • Préparez des échantillons d’ARN pur à partir des bactéries Gram positif les plus difficiles à lyser
  • Éliminez les prétraitements enzymatiques qui pourraient modifier l’expression génétique
  • Éliminez l’ADNg contaminant avec les réactifs DNA-free™ inclus.
Produits accessoires : Le kit nécessite l’utilisation de l’adaptateur Vortex (n° de cat. AM10024), qui transforme un vortex de laboratoire standard en batteur à microbilles. Cet adaptateur s’adapte au système Vortex Genie™ 2 et maintient 12 tubes.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total extrait d’échantillons bactériens
Spécification
Spécification
Conserver les microbilles de zircone, la DNase I, le tampon de DNase I 10Xr et le réactif d’inactivation de DNase à -20°C. Conserver le RNawiz, la solution de lavage 1 et le concentrat de solution de lavage 2 ⁄ 3 à 4°C. Conserver les tubes à bouchon à vis de 0,5 ml, les cartouches de filtre, les tubes de prélèvement et les tubes de 1,5 ml (sans RNase) à température ambiante.
30 min.
ARN total (bactérien)
Analyse des biopuces, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), dosages de protection des nucléases, transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc
Ambion™, RiboPure™
ARN total
Extraction organique, colonne de centrifugation
Bactéries
Non compatible avec le haut débit (manuel)
50 préparations
Jusqu’à 10^9 cellules