Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement d’ARN total RNaqueous-Midi
Isolement de l’ARN pour des quantités moyennes de matériau de départ
Marque:  Invitrogen™ AM1911
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg
Code produit. 10015954
  • 355.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
28-07-2020
Description
Description
Le kit Ambion RNAqueous-Midi est destiné à isoler totalement l’ARN sans phénol sur 0,1 g à0,5 g de tissu ou dans 107108 de cellules à l’aide d’une lyse à base de guanidinium ; technologie de séparation dénaturante et filtre en fibre de verre. Le kit RNAqueous-Midi fournit suffisamment de réactifs pour 15 purifications d’ARN. Le kit Ambion RNAqueous-Midi utilise une puissante solution chaotrope pour lyse cellulaire, suivie de la liaison de l’ARN aux fibres de verre contenues dans un filtre pour seringue Luer-Lok. Les solutions de lavage et d’élution sont simplement poussées à travers le filtre à l’aide d’une seringue standard (non incluse). La filtration sous vide n’est pas requise ; cependant, les ensembles de filtration sont compatibles avec les rampes à vide standard pour traiter plusieurs échantillons simultanément.
  • Filtration pratique avec seringue
  • Compatible avec les rampes à vide lors du traitement de plusieurs échantillons
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules et tissus animaux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Total RNA
Total RNA
Colorant de charge de formaldéhyde, solution de lyse / liaison, eau pour 64 % d’éthanol, lithium, solution de chlorure, solution de lavage n° 1 et solution de lavage 2/3 concentrée, ensembles de filtration pour seringue, tubes de prélèvement et solution d’élution
Kit
Not High-throughput Compatible (Manual)
Ambion™, RNAqueous®
Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Nuclease Protection Assays, Northern Blotting, cDNA Library Construction
Tissue, Cells
Syringe Filter (Glass Fiber)
Formaldehyde Load Dye should bestored at -20°C; Lysis/Binding Solution, Water for 64% Ethanol, LithiumChloride Solution, Wash Solution #1 and Wash Solution 2/3 Concentrate should bestored at 4°C; Syringe Filter Units, Collection Tubes and Elution Solution canbe stored at room temperature. All reagents are guaranteed stable for 6 months whenproperly stored.
Room Temperature