Learn More
Invitrogen™ TAE (25X)
Testé pour la contamination aux ARNases et DNases
Marque: Invitrogen™ AM9870
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.72000kg
Description
La solution Invitrogen 25X TAE (tampon de tris acétate-EDTA très pur) est soumise à des tests rigoureux pour détecter la contamination par ARNase et DNase, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des applications sensibles. Dix paquets sont fournis, chacun contenant la poudre nécessaire pour créer 1 l de tampon 25X TAE lors de l’ajout de H2O. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase / exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité d’ARNAse.
Spécifications :
- Aspect : Poudre cristalline blanche
- Poids moléculaire : Composant tampon de tris acétate : 121,14 ; composant EDTA : 372,3
- Compatible avec les gels d’agarose
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Running Buffers | |
25 X | |
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques | |
Ambion™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.