Learn More
Amersham™ CyDye™ 800 Goat-Anti-Mouse Secondary Antibody, Cytiva
Amersham™ CyDye™ NIR-labeled secondary antibodies are designed for quantitative fluorescent Western blotting.
Marque:  Life Science products Cytiva 29360788
Code produit. 16237801
  • 123.98€ / 0.10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fluorescence detection is a direct Western blotting method in which a secondary antibody is conjugated to a fluorophore, avoiding the need for ancillary detection reagents. Different fluorophores are available for signal detection at either visible light or near-infrared (NIR) wavelengths.
Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies are labeled with NIR fluorophores that emit light at wavelengths of 700 nm or 800 nm. By using Amersham CyDye 700 and 800 secondary antibodies together with a pair of appropriate rabbit or mouse primary antibodies, you can perform multiplexed experiments.
Key benefits:
  • Easy handling and a strong signal-to-noise ratio yield reproducible results
  • Multiplexing analysis of more than one target protein on a single blot increases process efficiency
  • Total protein normalization (TPN) generates reliable and accurate quantitation
  • Stable signals allow membranes to be stored and rescanned for future studies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Western Blot
0.1 mg
2°C to 8°C, protected from light
CyDye 800
Secondary
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • AmershamTM CyDyeTM 800nm goat antimouse
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 50.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 5.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.