Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Incubator
Plage de températures : De température ambiante à 40°C ; humidité relative (HR) : > 80 % à 37°C ; lumière : Pas d’éclairage
Marque:  EVOS™ AMC1000
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15100777
  • 23630.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
Pour utilisation avec le système de fluorescence numérique inversé automatique EVOS FL (n° réf. : 12-463-377). L’incubateur sur plateforme est une enceinte environnementale intégrée qui permet un contrôle précis de la température, de l’humidité et de trois gaz pour l’imagerie des durées de péremption des cellules vivantes dans des conditions physiologiques et non physiologiques.
Le système d’imagerie automatique EVOS FL apporte la simplicité de toute la ligne EVOS à une plateforme d’imagerie cellulaire automatisée capable d’effectuer une imagerie à temps écoulé, un balayage de surface, un piquage de plaque et un comptage automatisé des cellules avec une simple pression sur un moniteur — tout cela à un prix abordable pour tout laboratoire. Les paramètres environnementaux et d’acquisition d’images sont tous parfaitement intégrés à l’interface du système, créant un système d’imagerie inversé haute performance avec une souplesse, une facilité d’utilisation et des performances optiques exceptionnelles pour des expériences exigeantes en matière de capture d’images à intervalles.
L’incubateur sur plateforme vous permet :
  • de régler les paramètres environnementaux et d’acquisition d’images de manière intuitive ;
  • de maintenir facilement les conditions physiologiques ou non physiologiques avec un contrôle précis ;
  • de choisir parmi une gamme de supports de récipients ;
  • de gagner de l’espace dans le laboratoire avec un faible encombrement et un design élégant.
Une fois la capture effectuée, vous pouvez créer et exporter des images à fond clair ou de fluorescence sous forme de films :
  • Créez simultanément des images par intervalles pour chaque puits d’une plaque à 96 puits
  • Obtenez des images par intervalles sur un seul plan ou des empilements z
  • Mise au point automatique pour chaque canal et point de données
  • Les métadonnées et horodatages sont inclus avec chaque image des films à intervalles
Spécifications de l’incubateur sur plateforme
  • Récipients compatibles : Plaques multipuits, boîtes de 35 mm, boîtes de Pétri de 60 mm, flacons T-25
  • Plage de températures : De température ambiante à 40°C
  • Plage de CO2 : 0 à 20 %
  • Plage de O2 : 0 % à température ambiante
  • Échelle d’humidité : >80 % d’humidité relative à 37°C
  • Dimensions : 25 x 19 x 3,7 cm (enceinte environnementale) ; 37 x 16 x 20 cm (unité de contrôle)
  • Poids : 1,5 kg (enceinte environnementale) ; 10 kg (unité de contrôle)
Spécification
Spécification
Incubateur sur platine
EVOS FL Auto 2 (AMAFD2000), EVOS M5000 (AMF5000)
L’unité comprend :
• Chambre de culture à platine supérieure
• Unité de commande
• Plaque de platine maîtresse (également disponible en tant que plaque maîtresse sur platine EVOS, n° de réf. AMEPVH035)
• Porte-récipient pour plaques multipuits (également disponible en tant que porte-récipient sur platine EVOS, plaques multipuits, n° de réf. AMEPVH028)
• Protection de retenue de couvercle
• Câble avec connecteur à 6 broches
• Câble, USB A vers B, 6 pi
• Tuyau chauffant de 180 cm / 6 pieds avec contrôle de température (également disponible en tant que tuyau pour l’incubateur sur platine EVOS, n° de réf. AMEP4728)
• Conduite de gaz, 1/8 po de dia. int., 1/4 po de dia. ext. (également disponible en tant que conduite de gaz pour l’incubateur sur plateforme EVOS, n° de réf. AMEP4732)
• Adaptateur de conduite de gaz enfichable (3 de chaque)
• Clé
< 80 % à 37°C
Unité de commande (H x l x P) : 37 x 16 x 20 cm (15 x 6,3 x 7,9 po.), enceinte environnementale (H x l x P) : 25 x 19 x 3,7 cm (9,7 x 7,6 x 1,5 po.)
1 de chaque
EVOS™
Chambre de culture sur lames, flacons T-25, lames de microscope, plaques multipuits, boîtes de Pétri
Pas d’éclairage
De température ambiante à 40°C
Unité de commande : 10 kg (22 lb), enceinte environnementale : 1,5 kg (3,3 lb)