Learn More
Amikacine (de la Kanamycine A, poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Marque:  Fisher Bioreagents BP2643-1
Code nomenclature Nacres: NA.76
Informations supplémentaires : CAS : 37517-28-5 Poids : 0.05100kg
Quantité. 1g
Emballage Verre ambré
Code produit. 10011313
  • 83.21€ / 1g
Expédition estimée
01-02-2021
Description
Description
  • Un antibiotique qui sert d’agent sélectif pour isoler les bactéries transformées
  • L’amikacine agit comme un inhibiteur indirect de la synthèse protéique dans les procaryotes en se liant à la sous-unité 30S des ribosomes
  • Utile comme agent sélectif pour isoler les bactéries qui ont été transformées avec un plasmide contenant le gène résistant aux antibiotiques
  • Destiné uniquement à des fins de recherche, et non à des fins de fabrication ou d’utilisation commerciale
Spécification
Identifiants chimiques
37517-28-5
585.608
Lukadin
CHEBI:2637
C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
C22H43N5O13
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
37768
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminométhyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide
Spécification
Amikacin
37517-28-5
Pass Test
15, 400
Lukadin
> 900μg/mg
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminométhyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide
37768
585.61
completely soluble in water
214°C
1g
From Kanamycin A
Pass Test
C22H43N5O13
Verre ambré
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
585.608
CHEBI:2637
Solide
Blanc
9.5 to 11.5
Vidéos
FDS Documents