Learn More
Acide aminométhanesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041800
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
13881-91-9
CH5NO3S
111.12
MFCD00008124
OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
methanesulfonic acid, amino, aminomethanesulphonic acid, aminomethyl sulfonic acid, aminomethylsulfonic acid, unii-ola224z482, methanesulfonic acid, 1-amino, aminomethanesulfonicacid, sodium aminomethanesulphonate, aminomethanesulfonic, aminomethanesulfoniccid
83791
Acide aminométhanesulfonique
C(N)S(=O)(=O)O
13881-91-9
CH5NO3S
111.12
MFCD00008124
OBESRABRARNZJB-UHFFFAOYSA-N
methanesulfonic acid, amino, aminomethanesulphonic acid, aminomethyl sulfonic acid, aminomethylsulfonic acid, unii-ola224z482, methanesulfonic acid, 1-amino, aminomethanesulfonicacid, sodium aminomethanesulphonate, aminomethanesulfonic, aminomethanesulfoniccid
83791
Acide aminométhanesulfonique
C(N)S(=O)(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aminomethanesulfonic acid
Note relative au nom 97%
Point de fusion 180.0°C to 185.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2SO3H
Quantité 50 g
Beilstein 01,583
Poids de la formule 111.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aminomethanesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.