Learn More
Acide (aminométhyl)phosphonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045206
33.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1066-51-9
CH6NO3P
111.037
MFCD00008105
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
14017
CHEBI:28812
Acide aminométhylphosphonique
C(N)P(=O)(O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1066-51-9
CH6NO3P
111.037
MFCD00008105
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
14017
CHEBI:28812
Acide aminométhylphosphonique
C(N)P(=O)(O)O
(Aminomethyl)phosphonic acid is used in the preparation of (acetylamino-methyl)-phosphonic acid by reacting with acetic anhydride. Further, it is used in the development of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (aminométhyl)phosphonique est utilisé dans la préparation de l’acide (acétylamino-méthyle)-phosphonique en réagissant avec l’anhydride acétique. De plus, il est utilisé dans le développement de la colonne de chromatographie d’affinité métallique immobilisée basée sur le monolithe de silice hybride organique-inorganique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (Aminomethyl)phosphonic acid
Point de fusion ∽290°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 1701219
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 111.04
Pourcentage de pureté 99%