Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amisulpride
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amisulpride |
CAS | 71675-85-9 |
Point de fusion | 127.0°C |
Formule moléculaire | C17H27N3O4S |
Quantité | 1 g |
Synonyme | amisulpride, aminosultopride, solian, amisulprida, amisulpridum, deniban, amisulpridum inn-latin, amisulprida inn-spanish, amisulpride inn, amisulpiride |
Clé InChI | NTJOBXMMWNYJFB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)C2=CC(=C(C=C2OC)N)S(=O)(=O)CC |
Nom IUPAC | 4-amino-N-[(1-éthylpyrrolidine-2-yl)méthyl]-5-éthylsulfonyl-2-méthoxybenzamide |
Poids moléculaire (g/mol) | 369.48 |