Learn More
Solution d’ammoniac, 35 %, pour usage électronique, d=0,88, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
pH | 12 |
Couleur | Incolore |
Formule moléculaire | H5NO |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Quantité | 2.5 L |
Poids de la formule | 35.05g/mol |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonia solution 35%
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia