Learn More
Solution ammoniacale, forte, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Catalog Number p-5391054
178.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
7664-41-7
H3N
17.03
MFCD00011418
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
222
CHEBI:16134
N
7664-41-7
H3N
17.03
MFCD00011418
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
222
CHEBI:16134
N
Nom chimique ou matériau Ammonia Solution
Note relative au nom Strong
Quantité 500 mL
Nom IUPAC ammoniac
Poids de la formule 17.03
Qualité FCC / NF
Conditionnement Bouteille en verre
Gravité spécifique 1L = 0.90kg
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.