Learn More
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Acetate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | CH3CO2NH4 |
Beilstein | 4186741 |
Poids de la formule | 77.08g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Résidus après l’allumage | ≤0.01% (as SO4) |
Sécurité et traitement
Mention de danger
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.