Learn More
Bicarbonate d’ammonium, Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph.Eur., BP, E503, 99 à 101 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium bicarbonate |
Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101% |
% min. CAS | ≥90.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Quantité | 6 x 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99 to 101% |
Formule linéaire | NH4HCO3 |
Beilstein | 4329606 |
Poids de la formule | 79.06 |
Pourcentage de pureté | 99 to 101% |