missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bicarbonate d’ammonium, Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph.Eur., BP, E503, 99 à 101 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Bicarbonate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | NH4HCO3 |
Beilstein | 4329606 |
Poids de la formule | 79.06g/mol |
Pourcentage de pureté | 99 to 101% |
Qualité | puriss. |
Conditionnement | Flacon poly |
Densité | Vapor Density: 2.7 (vs air) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'