Learn More
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium bicarbonate |
Point de fusion | 60°C |
Couleur | Colorless |
pH | 8 (at 20°C) |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | NH4HCO3 |
Beilstein | 4329606 |
Nom IUPAC | azanium;hydrogen carbonate |
Poids de la formule | 79.06g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium bicarbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.