Learn More
Carbonate d’ammonium, extra pur, poudre, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072807
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
506-87-6
CH8N2O3
96.09
10890
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid diamine
N.N.OC(O)=O
506-87-6
CH8N2O3
96.09
10890
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
carbonic acid diamine
N.N.OC(O)=O
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
pH 9.4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 96.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.