Learn More
Nitrate de cérium(IV) et d’ammonium, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071902
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
16774-21-3
MFCD00151121
16774-21-3
MFCD00151121
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 98,5 % (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Ce(NH4)2(NO3)6
Numéro UN 3085
Poids de la formule 548.22g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5% (RT)
Qualité ACS/puriss. p.a.
Conditionnement Plastic Bottle