Learn More
Chlorure d’ammonium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071763
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
chlorure d’azanium
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
25517
CHEBI:31206
chlorure d’azanium
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Poids de la formule 53.49g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Résidus après l’allumage ≤0.1% (as SO4)
Tension de vapeur 1mmHg (160.4°C)
Densité Vapor Density: 1.9 (vs air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride