missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure d’ammonium, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Chloride |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | NH4Cl |
Beilstein | 4371014 |
SMILES | N.Cl |
Poids de la formule | 53.49g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.99% (metals basis) |
Qualité | TraceSELECT™ |
Tension de vapeur | 1mmHg (160.4°C) |
Densité | Vapor Density: 1.9 (vs air) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium chloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'