Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, 99,999 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium dihydrogen phosphate |
Point de fusion | 190.0°C |
Couleur | Blanc ou incolore |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Formule linéaire | NH4H2PO4 |
Merck Index | 15,541 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone |
Poids de la formule | 115.03 |