Learn More
Phosphate de dihydrogène d’ammonium, 99,999 %, (à base de métaux à l’état de traces), Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 436795000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7722-76-1 Poids : 0.55000kg
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en plastique
Code produit. 11914301
  • 407.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
7722-76-1
115.03
ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
CHEBI:62982
[NH4+].OP(=O)(O)[O-]
H6NO4P
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
24402
phosphate de dihydrogène d’azanium
Spécification
Ammonium dihydrogen phosphate
99.999%
NH4H2PO4
ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
phosphate de dihydrogène d’azanium
24402
115.03
99.999%
Flacon en plastique
10ppm max
190.0°C
7722-76-1
H6NO4P
15,541
Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone
[NH4+].OP(=O)(O)[O-]
115.03
CHEBI:62982
Crystals
Base de métaux à l’état de traces
Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Blanc ou incolore
500g
Vidéos
FDS Documents