Learn More
Formate d’ammonium, Optima™ qualité LC/MS, Fisher Chemical
Catalog Number 11377490
165.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
50 g
CH5NO2, numéro CAS-540-69-2, 50 g, blanc, 63,06 g/mol, 115 C, 13103, 6,0 à 7,0, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion 115°C
CAS 540-69-2
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.0
Forme physique Solide
Quantité 50 g
Formule moléculaire CH5NO2
Numéro MDL 13103
Clé InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC=O
Nom IUPAC formic acid amine
Poids moléculaire (g/mol) 63.06
Poids de la formule 63.06g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium formiate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.