Learn More
Ammonium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Formate |
Point de fusion | 116°C |
Couleur | White |
pH | 6.0 to 7.0 (at 20°C) |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | HCO2NH4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3625095 |
Poids de la formule | 63.06g/mol |
Pourcentage de pureté | 97% |