Learn More
Hexafluorophosphate d’ammonium, pur à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222618
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
16941-11-0
H4F6NP
163
MFCD00064642
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
9793912
azanium ; hexafluorophosphate
[NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
16941-11-0
H4F6NP
163
MFCD00064642
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
9793912
azanium ; hexafluorophosphate
[NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium hexafluorophosphate
Point de fusion 198°C
Note relative au nom 99.5%
Couleur Blanc à beige
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NH4PF6
Merck Index 15, 523
Informations sur la solubilité Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.18
Densité 2.1800g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.