Learn More
Hydroxyde d’ammonium, pour l’analyse, solution de 20 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium hydroxide |
Couleur | Brun-vert à brun-violet |
Formule linéaire | NH4OH |
Densité | 0.9200g/mL |
Merck Index | 15, 491 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Quantité | 1 L |
Nom IUPAC | azanium ; hydroxyde |
Poids de la formule | 35.05 |
Pourcentage de pureté | ≥20% (Acidimetry) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium hydroxide, 20-22% solution in water
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.