Learn More
Honeywell Fluka™ Ammonium hydroxide solution, Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 25-30% NH3 basis, Honeywell Fluka™
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 25-30% NH3 basis
Marque:  Honeywell Fluka™ 05003-25KG
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1336-21-6 Poids : 25.00000kg Transport : UN number : 2672 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. 25kg
Emballage Plastic Pail
Code produit. 15660780
  • 110.97€ / 25kg
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Identifiants chimiques
1336-21-6
35.046
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
azanium;hydroxide
H5NO
MFCD00066650
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CHEBI:18219
[NH4+].[OH-]
Spécification
25kg
Meets analytical specification of Ph.Eur.
25 to 30% NH3 basis
NH4OH
MFCD00066650
3587154
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
[NH4+].[OH-]
35.046
CHEBI:18219
puriss.
Ammonium Hydroxide Solution
1336-21-6
H5NO
0.892 to 0.910g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
2672
0.27
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azanium;hydroxide
14923
35.05g/mol
Plastic Pail
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide solutio
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonia, aqueous solution
FDS Documents