Learn More
Iodure d’ammonium, 99 %, extra pur, Acros Organics
Iodure d’ammonium, 99 %, H4IN, Numéro CAS -12027-06-4, unii-oz8f027ldh, iodure d’ammonium, hsdb 476, iodure d’ammonium nh4 i, nh4i, oz8f027ldh, ammonium jodatum, iodure d’azane, 500 g, 98,5 % min. (argentimétrie), CHEBI :63040, 2,5100 g/ml, 234-717-7, 144,94, extra pur
Marque:  Acros Organics 448075000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 12027-06-4 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Code produit. 12625147
  • 182.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié: 2
Description
Description
Ammonium iodide, 99%, H4IN, CAS Number-12027-06-4, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide, hsdb 476, ammoniumiodid, ammonium iodide nh4 i, nh4i, oz8f027ldh, ammonium jodatum, azanium iodide, ammonium-iodid, 500g, 98.5% min. (Argentometry), CHEBI:63040, 2.5100g/mL, 234-717-7, 144.94, Extra Pure
Spécification
Identifiants chimiques
12027-06-4
144.94
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
25487
ammonium iodide
H4IN
MFCD00011424
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
CHEBI:63040
[NH4+].[I-]
Spécification
Ammonium iodide
98.5% min. (Argentometry)
NH4I
15,526
Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C),270g/L alcohol- 667g/L glycerol,400g/L methanol
[NH4+].[I-]
144.94
CHEBI:63040
99%
2.5100g/mL
0.05% max
2.51
500g
12027-06-4
H4IN
MFCD00011424
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide
25487
144.94
Extra pur
Flacon en verre
Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
551.0°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS Documents
Certificats