Learn More
Iodure d’ammonium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813317
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
ammonium iodide
[NH4+].[I-]
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
ammonium iodide
[NH4+].[I-]
Iodure d’ammonium, 99 %, H4IN, numéro CAS-12027-06-4, unii-oz8f027ldh, iodure d’ammonium, hsdb 476, iodure d’ammonium, iodure d’ammonium nh4 i, nh4i, oz8f027ldh, ammonium jodatum, iodure d’azanium, iodure d’ammonium, 500 g, 98,5 % min. (Argentométrie), CHEBI:63040, 2,5100 g/ml, 234-717-7, 144,94, extra pur
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium iodide
Point de fusion 551.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire NH4I
Merck Index 15,526
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Poids de la formule 144.94
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0.05% max
Gravité spécifique 2.51
Densité 2.5100g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.