Learn More
Ammonium Iron(III) Citrate, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Poly bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium iron(III) citrate |
Couleur | Green |
Forme physique | Solid |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3 |
Conditionnement | Poly bottle |