Learn More
L-(+)-tartrate d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3256894
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3164-29-2
C4H12N2O6
184.15
MFCD00013073
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
13652278
CHEBI:63075
Diazanium ; (2 R,3)-2,3-dihydroxybutanedioate
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3164-29-2
C4H12N2O6
184.15
MFCD00013073
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
13652278
CHEBI:63075
Diazanium ; (2 R,3)-2,3-dihydroxybutanedioate
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Ammonium L-(+)-tartrate finds application in the textile and pharmaceutical industries. It is also used to study protein structural analysis, biochemicals and reagents, biological buffers, chelators and proteomics. It acts as a nitrogen source in biological applications and cell culture media. Further, it is used in the study of crystal optimization research and preliminary diffraction data analysis of the Smad1 MH1 domain bonded to a palindromic SBE DNA element.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium L-(+)-tartrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Beilstein 6120352
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.6