Learn More
Métavanadate d’ammonium, réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120182
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
516859
vanadiumoylol amine
N.O[V](=O)=O
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
516859
vanadiumoylol amine
N.O[V](=O)=O
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium metavanadate
Point de fusion 200°C
Couleur Jaune
pH 7
Quantité 50 g
Formule linéaire NH4VO3
Numéro UN UN2859
Informations sur la solubilité In water 5.1g/L at 20°C
Poids de la formule 116.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.1g/L
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.32g/cu.cm at 25°C