Learn More
Métavanadate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium metavanadate |
Point de fusion | 200.0°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Forme physique | Solide cristallin ou poudre |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | NH4VO3 |
Merck Index | 15,565 |
Informations sur la solubilité | (in Ammonium hydroxide) Passes test |
Nom IUPAC | vanadiumoylol amine |
Poids de la formule | 116.98 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium metavanadate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.