Learn More
Molybdate d’ammonium (para) tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021437
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
12054-85-2
(NH4)6Mo7O24·4H2O
MFCD00167059
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
12054-85-2
(NH4)6Mo7O24·4H2O
MFCD00167059
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Le molybdate d’ammonium tétrahydraté est souvent utilisé dans la coloration cryonégative qui permet de visualiser les particules tout en préservant l’échantillon. Il est utilisé comme catalyseur pour désulfurer le thiophène et ses dérivés. Il sert de réactif analytique pour mesurer la quantité de phosphates, de silicates, d’arsénates et de plomb dans une solution aqueuse. Il est également utilisé dans la galvanoplastie, les engrais pour les cultures et la production de molybdène métallique et de céramique. Il est utilisé comme analgésique dans le domaine médical.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le molybdate d’ammonium tétrahydraté est souvent utilisé dans la coloration cryonégative qui permet de visualiser les particules tout en préservant l’échantillon. Il est utilisé comme catalyseur pour désulfurer le thiophène et ses dérivés. Il sert de réactif analytique pour mesurer la quantité de phosphates, de silicates, d’arsénates et de plomb dans une solution aqueuse. Il est également utilisé dans la galvanoplastie, les engrais pour les cultures et la production de molybdène métallique et de céramique. Il est utilisé comme analgésique dans le domaine médical.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Point de fusion ∼190°C (décomposition)
Quantité 50 g
Merck Index 14,533
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Densité 2.498
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.