Learn More
Tétrahydrate de molybdate d’ammonium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium molybdate tetrahydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | (NH4)6Mo7O24 · 4H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 1235.86g/mol |
Qualité | Réactif ACS |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 81 to 83% (MoO3 basis) |
Densité | 2.498g/mL at 25°C |