Learn More
Honeywell Fluka™ Tétrahydrate de molybdate d’ammonium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (T)
Marque:  Honeywell Fluka™ 09880-25KG
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 12054-85-2 Poids : 25.00000kg
Quantité. 25kg
Code produit. 15630930
  • 3857.65€ / 25kg
En stock, prêt à être expédié : 56
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
12054-85-2
MFCD00167059
Spécification
Ammonium Molybdate Tetrahydrate
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
NONH for all modes of transport
≥99% (T)
2.498g/mL at 25°C
25kg
12054-85-2
MFCD00167059
1235.86g/mol
ACS/certifié pur
Tambour en fibre
Vidéos
FDS Documents