Learn More
Molybdate(VI) d’ammonium tétrahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509574
28.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12054-85-2
H24Mo7N6O24·4H2O
1235.86
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12054-85-2
H24Mo7N6O24·4H2O
1235.86
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15,53
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 1235.86
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.49
Densité 2.4900g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate