Learn More
Oxalate d’ammonium monohydraté, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050226
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
4 x 500 g
6009-70-7
C2H10N2O5
142.111
MFCD00149694
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
516808
oxalate de diazanium hydraté
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
6009-70-7
C2H10N2O5
142.111
MFCD00149694
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
516808
oxalate de diazanium hydraté
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Désétamage du fer, polissage des métaux
In detinning of iron, metal polishing, determination of lead, calcium, and rare earth metalsAmmonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Désétamage du fer, polissage des métaux, détermination du plomb, du calcium et des métaux terreux rares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Oxalate Monohydrate
Point de fusion 70°C (decomposition)
Note relative au nom Monohydrate
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0-101.0%
Beilstein 3759830
Merck Index 14,537
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in alcohol.
Poids de la formule 142.11 (124.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Qualité ACS
Densité 1.5
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate