Learn More
Honeywell Fluka™ Monohydrate d’oxalate d’ammonium, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, réactif Pharmacopée européenne, 99,5 à 101,0 %
Marque:  Honeywell Fluka™ 32304-250G
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 6009-70-7 Poids : 0.25000kg
Quantité 250g
Code produit. 15673790
Quantité Prix
1 46.16€ / 250g
10 40.94€ / 250g
En stock, prêt à être expédié : 2
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
6009-70-7
142.111
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
516808
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
C2H10N2O5
MFCD00149694
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
oxalate de diazanium hydraté
Spécification
Ammonium Oxalate Monohydrate
6009-70-7
(NH4)2C2O4 · H2O
NONH for all modes of transport
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
142.111
142.11g/mol
ACS/certifié pur
250g
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
C2H10N2O5
MFCD00149694
3759830
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
oxalate de diazanium hydraté
516808
99.5 to 101%
≤0.02% (as SO4)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium oxalate-1-hydrate