Learn More
Oxalate d’ammonium monohydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-59654
16.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6009-70-7
C2H8N2O4·H2O
142.11
MFCD00149694
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
516808
oxalate de diazanium hydraté
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6009-70-7
C2H8N2O4·H2O
142.11
MFCD00149694
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
516808
oxalate de diazanium hydraté
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium oxalate monohydrate
Point de fusion 70.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Informations sur la solubilité Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.02% max
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.