Learn More
Ammonium Perchlorate Solution, Honeywell
Marque:  Honeywell Research Chemicals 09911-2.5L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 2.51250kg Transport : UN number : 3211 Chem class : 5.1 Pack group : III
Quantité. 2.5L
Code produit. 15658300
  • 156.99€ / 2.50L
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
7790-98-9
117.485
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
azanium;perchlorate
ClH4NO4
MFCD00011421
24639
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Ammonium Perchlorate Solution
ClH4NO4
MFCD00011421
HHEFNVCDPLQQTP-UHFFFAOYSA-N
azanium;perchlorate
24639
Reagent
7790-98-9
NH4ClO4
3211
[NH4+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
117.485
117.49g/mol
2.5L