Learn More
Persulfate d’ammonium (cristaux incolores à blanc/électrophorèse), Fisher BioReagents
Catalog Number p-24408
15.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diazanium ; sulfate de sulfonatooxy
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diazanium ; sulfate de sulfonatooxy
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Persulfate d’ammonium (cristaux incolores à blanc / électrophorèse)
Le persulfate d’ammonium de qualité électrophorèse est un déclencheur de la polymérisation de l’acrylamide pour la préparation de gels de polyacrylamide pour électrophorèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Persulfate
Point de fusion 120°C
Couleur Blanc
pH 3.2
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0 %
Formule linéaire (NH4)2S2O8
Merck Index 15, 539
Poids de la formule 228.19
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Électrophorèse
Identification Pass Test
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur Negligible
Informations sur la décomposition >120°C
Densité 1.980g/cm³
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium Persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.