Learn More
Persulfate d’ammonium, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071993
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Persulfate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 1 kg
Formule linéaire (NH4)2S2O8
Numéro UN 1444
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Poids de la formule 228.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS/certifié pur
Résidus après l’allumage ≤0.05% (as SO4)
Densité Vapor Density: 7.9 (vs air)