missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Fluka™ Persulfate d’ammonium, Honeywell Fluka™

Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %

Marque:  Honeywell Fluka™ 31117-1KG

Code nomenclature Nacres: NA.21

Informations supplémentaires : CAS : 7727-54-0 Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 1444 Chem class : 5.1 Pack group : III

Quantité 1kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15693230

  • 65.89€ / 1kg

Date d’expédition estimée: 07-07-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification

Identifiants chimiques

7727-54-0
228.19
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
H8N2O8S2
MFCD00003390
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide

Spécification

Ammonium Persulfate
7727-54-0
(NH4)2S2O8
1444
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
62648
≥98%
≤0.05% (as SO4)
7.9 (vs air)
Reag. Ph. Eur.
H8N2O8S2
MFCD00003390
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
228.19
228.2g/mol
ACS/puriss. p.a.
Soluble in water
1kg
Vidéos
FDS Documents
Certificats