Learn More
Phosphate d’ammonium, dibasique, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45624
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
Hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
Hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium phosphate, dibasic
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
Informations sur la solubilité Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 132.06
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.61