Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071714
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
Puriss., conforme aux spécifications analytiques NF, 99-102 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Meets analytical specification of NF
Quantité 1 kg
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 102%
Qualité puriss.