Learn More
Phosphate d’ammonium dibasique, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071965
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
hydrogénophosphate de diazanium
N.N.OP(O)(O)=O
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (alcalimétrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 500 g
Formule linéaire (NH4)2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 132.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (alkalimetric)
Qualité ACS/certifié pur