Learn More
Phosphate de sodium et d’ammonium tétrahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756603
32.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-13-3
H5NNaO44H2O
209.07
MFCD00066970
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
56924540
Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-13-3
H5NNaO44H2O
209.07
MFCD00066970
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
56924540
Hydrogénophosphate de sodium et d’azanium tétrahydraté
[NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
Point de fusion 80°C
Note relative au nom For analysis
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Na(NH4)HPO4·4H2O
Merck Index 12,587
Poids de la formule 209.07
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.54
Densité 1.5400g/mL