Learn More
Sulfate d’ammonium, 99,9995 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228251
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfate de diazanium
N.N.OS(O)(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfate de diazanium
N.N.OS(O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium sulfate
Point de fusion 280.0°C
Couleur Jaune à orange
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9995%
Formule linéaire (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Informations sur la solubilité Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 132.14
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces