Learn More
Sulfate d’ammonium, Fisher BioReagents
27.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
Ce sulfate d’ammonium de qualité enzymatique convient à la purification des protéines.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammonium Sulfate |
Point de fusion | 280°C |
Couleur | Incolore |
pH | 5 to 6 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | (NH4)2SO4 |
Merck Index | 15, 552 |
Poids de la formule | 132.14 |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |