Learn More
Sulfate d’ammonium, purum p.a., Honeywell
Catalog Number p-7071752
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfate de diazanium
N.N.OS(O)(=O)=O
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfate de diazanium
N.N.OS(O)(=O)=O
Purum p.a., ≥ 99,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ammonium Sulfate
Quantité 250 g
Formule linéaire (NH4)2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water, 0.5/10g/mL
Poids de la formule 132.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)
Qualité purum p.a.
Densité 1.77g/mL at 25°C